Learn More
KERA Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
351.00€ - 686.00€
Specifica
| Antigene | KERA |
|---|---|
| Diluizione | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18429110
|
Novus Biologicals
NBP1-84425-25ul |
25 μL |
351.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18228836
|
Novus Biologicals
NBP1-84425 |
0.1 mL |
686.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
KERA Polyclonal specifically detects KERA in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| KERA | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 11081 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SRSVRQVYEVHDSDDWTIHDFECPMECFCPPSFPTALYCENRGLKEIPAIPSRIWYLYL | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse | |
| CNA2, keratocan, KTN, SLRR2BKeratan sulfate proteoglycan keratocan | |
| KERA | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of human KERA antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only