Learn More
VACUUBRAND™ Flangia piccola in alluminio KF DN 25 mm con ugello
Codice prodotto. 10667804 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 15mm Tubing I.D.
For 19mm Tubing I.D.
Per diam. interno tubo da 8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10667804
Marca: VACUUBRAND™ 20662532
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this flange with Vacuubrand™ pumps.
  • Aluminum flange with hose nozzle
  • KD FN 25mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con For 19mm Tubing I.D.
Materiale Aluminum
Quantità 1 Each
Size KF DN 25 mm
Tipo Small Flange