Learn More
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminum Small Flange With Hose Nozzle
Codice prodotto. 10340262 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
For 10mm Tubing I.D.
For 15mm Tubing I.D.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10340262
Marca: VACUUBRAND™ 20662522