Learn More
KIAA1279 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | KIAA1279 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.97 mg/mL |
| Applicazioni | Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16884215
|
Proteintech
25653-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16874215
|
Proteintech
25653-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a kinesin family member 1 binding protein that is characterized by two tetratrico peptide repeats. The encoded protein localizes to the mitochondria and may be involved in regulating transport of the mitochondria. Mutations in this gene are associated with Goldberg-Shprintzen megacolon syndrome.Specifica
| KIAA1279 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human | |
| Q6ZPU9, Q96EK5 | |
| 26128, 72320 | |
| KIAA1279 Fusion Protein Ag22234 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| KIF1BP |
| 0.97 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| KBP, KIAA1279, KIF1 binding protein, TTC20 | |
| Kif1bp | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |