Learn More
Kartell™ Kidney Dish
Codice prodotto. 10132661
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
850 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 10132661
Marca: Kartell™ 0025700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Excellent chemical and temperature resistance
  • The shape of the dish allows it to be held against the patient's body to catch any falling fluids or debris
  • One-use-only products can decrease cross-communication of disease
  • Polypropylene
  • Specifica
    Forma del fondo Piatto
    Capacità (sistema metrico) 850 mL
    Materiale Polypropylene
    Forma Kidney
    Tipo Medical Waste Collection Dish
    Quantità 5
    Lunghezza (sistema metrico) 260 mm
    Altezza (sistema metrico) 55 mm