Learn More
Novus Biologicals™ KIF14 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.01mL
Specifica
Specifica
| Quantità | 0.1 mL |
| Content And Storage | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Research Category | Cell Biology, Cellular Markers, DNA Repair |
| Bersaglio | KIF14 |
| Sinonimo | KIAA0042MGC142302, kinesin family member 14, kinesin-like protein KIF14 |
| Simbolo del gene | KIF14 |