Learn More
Abnova™ KIF26A Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3719797
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16118142
Marca: Abnova™ H00026153P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH09415
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 26153
Peso molecolare 48.07
Nome KIF26A (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MSESGAASPGARTRSLKSPKKRATGLQRRRLIPAPLPDTTALGRKPSLPGQWVDLPPPLAGSLKEPFEIKVYEIDDVERLQRPRPTPREAPTQGLACVSTRLRLAERRQQRLREVQAKHKHLCEELAETQGRLMLEPGRWLEQFEVDPELEPESAEYLAALERATAALEQCVNLCKAHVMMVTCFDISVAASAAIPGPQEVDV
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene DKFZp434N178/FLJ22753/KIAA1236
Nome comune KIF26A
Simbolo del gene KIF26A
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution