Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Available in natural (clear) or choice of four colors
Marca: DWK Life Sciences 73660-25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Available in natural (clear) or choice of four colors
- For plain-end culture tubes
- Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
- Polypropylene
- Autoclavable
Caps for 38mm O.D. are designed for baffled culture flasks.
Specifica
| Chiusura | |
| Polipropilene | |
| Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm |
| Sí | |
| Incolore | |
| Sí |