Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
Available in natural (clear) or choice of four colors
- For plain-end culture tubes
- Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Product Type | Push Cap |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Natural |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 38 mm Plain-end Culture Tubes |
| Monouso | Reusable |