Learn More
DWK Life Sciences Tappi monouso Kim-Kap™
Codice prodotto. 10369934
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Natural
Red
Yellow
Da utilizzare con (apparecchiatura):
16 mm Plain-end Culture Tubes
18 mm Plain-end Culture Tubes
20 mm Plain-end Culture Tubes
25 mm Plain-end Culture Tubes
38 mm Plain-end Culture Tubes
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 13 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 16 mm
Provette di cultura con estremità piatta, diametro esterno 25 mm
Unit Size:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 500
Product Code. 10369934
Brand: DWK Life Sciences 7366416
Only null left
Add to basket
Add to basket
Available in natural (clear) or choice of four colors
  • For plain-end culture tubes
  • Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
  • Polypropylene
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Push Cap
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Colore Yellow
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) 16 mm Plain-end Culture Tubes
Monouso Reusable