Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™-51 Brand Reusable Serological Pipets with Tooled Opening
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Graduazioni:
0.01 mL
0.1 mL
Colore:
Black
Blue
Orange
Rosso
White
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 6
Descrizione
Tempered tip with permanent brown scale fused into uniform bore tubing without etchin
Order Info
Plugs not included.
Compliance
Calibrated To Deliver/Blow Out. Designed from ASTM™ E 1044.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E1044 |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.01 mL |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11.81 in. |
| Tolleranza | ±0.008 mL |
| Colore | Black |
| Volume (sistema metrico) | 0.2 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 295 mm |
| Tipo | Pipetta sierologica |