Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Brand Chromatography Column
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
19 mm
22 mm
Capacità della colonna:
25 mL
45 mL
80 mL
120 mL
200 mL
Include:
PTFE stopcock assembly
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Reinforced top
- Tooled lower end
- O-ring added
- Liquid tight seal over 0 to 100°C
Specifica
Specifica
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0 to 100°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 19 mm |
| Tipo | Chromatography Column |
| Capacità della colonna | 80 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Materiale | Glass |
| Include | PTFE stopcock assembly |