Learn More
DWK Life Sciences Provette in vetro monouso KIMAX™
Codice prodotto. 11810084
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 ml
6 ml
10 ml
15 ml
19 ml
23 ml
28.5 ml
36 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
Codice prodotto. 11810084
Marca: DWK Life Sciences 7350016150
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato a espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro sodico-calcico.
Provette di vetro per numerose applicazioni e procedure di lavaggio cellulare. Le provette in vetro monouso Kimble™ KIMAX™ sono realizzate in vetro borosilicato con coefficiente di espansione 51 che offre un'eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio, fattore comune nei prodotti realizzati in vetro a calce sodata.
  • These premium quality tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths 
  • The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures
  • Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
  • The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
  • Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
  • No marking spot
  • Designed from ASTM Specification E890
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Order Info
Le provette sono confezionate in pratici vassoi per facilitarne l'uso sui banchi di lavoro e nei cassetti. I vassoi sono avvolti in pellicola di plastica termoretratta con le provette che rimangono in allineamento costante per proteggerle da rotture e contaminazioni durante il trasporto. Le provette vengono fornite in confezioni da 1000 ad eccezione di 14-957-96J e 14-957-96K, che vengono fornite in confezioni da 500.
Compliance
Conformità ai requisiti per il vetro della specifica ASTM E438, tipo I, classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP tipo I, ASTM E 438 tipo I, Classe B
Capacità (sistema metrico) 23 ml
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Vetro borosilicato
Monouso
Da utilizzare con Eccellente resistenza chimica contro la lisciviazione del sodio
Tipo di etichetta Nessuno
Imballaggio Vassoio
Diametro (sistema metrico) 16 mm
Product Type Plain Tube