Learn More
DWK Life Sciences Becher di Griffin KIMAX™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacità (sistema metrico):
10 ml
20 ml
30 ml
100 ml
150 ml
250 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
pezzi 12
pezzi 6
Description
With thick, beaded, slightly flared top
- With pouring spout
- Matte-finish enameled marking spot
- 20 to 4000mL sizes have white scales for approximate volume
- Accurate to ±5%
- Uniform, sturdy walls
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo I di ASTM™ E 960
Specifications
Specifications
| Accuracy | ±5% |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.33 once |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato (tipo 1) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per la misura e la miscelazione di liquidi |
| Include | Beccuccio |
| Incrementi | 10 ml |
| Tipo di etichetta | Marcatura in smalto opaco |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Tipo | Becher |
| Show More |