Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Long, Straight-Neck Flask with Capacity Scale
Codice prodotto. 10389924
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 10389924
Marca: DWK Life Sciences 25615250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Neck accepts metal or plastic cap or cotton plug
  • Thick-walled tubing neck and plain fire-polished finish sealed to an Erlenmeyer-shaped body
  • Graduated to capacity
  • Durable white ceramic enamel scale
Compliance
Designed from ASTM™ E 1404, Type IV, Class 1 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro collo esterno (sistema metrico) 3.8 cm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) Metal cap, Plastic closure, Foam plug, or Cotton plug for Cell Culture applications
Intervallo di graduazione 50 to 225 mL
Graduazioni 25 mL
Altezza (sistema imperiale) 5.5 in.
Altezza (sistema metrico) 14.2 cm
Stile collo Plain fire-polished
Larghezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 8.2 cm
Autoclavabile Autoclavable
Dimensione chiusura 38 mm