Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Long, Straight-Neck Flask with Capacity Scale
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
Neck accepts metal or plastic cap or cotton plug
- Thick-walled tubing neck and plain fire-polished finish sealed to an Erlenmeyer-shaped body
- Graduated to capacity
- Durable white ceramic enamel scale
Compliance
Designed from ASTM™ E 1404, Type IV, Class 1 requirements
Specifica
Specifica
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 3.8 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metal cap, Plastic closure, Foam plug, or Cotton plug for Cell Culture applications |
| Intervallo di graduazione | 50 to 225 mL |
| Graduazioni | 25 mL |
| Altezza (sistema imperiale) | 5.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 14.2 cm |
| Stile collo | Plain fire-polished |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.2 in. |
| Vedi altri risultati |