Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Media Bottles — Graduated
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Tipo di chiusura:
No Closure
Dimensione chiusura:
33-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Descrizione
- Available with or without (Cat. No. 06-421-1) graduations
- 1000mL size features finger grips molded into the side wall and is available with two GPI thread sizes
- All bottles have screw-thread finish
- With or without black phenolic closures with 14B rubber liners
Specifica
Specifica
| Capacità | 17 oz., 500 mL |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 17 oz. |
| Colore | White |
| Diametro (sistema imperiale) | 3.4 in. |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Colore chiusura | Black |
| Graduated | Yes |
| Altezza (sistema metrico) | 188 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 7.4 in. |
| Vedi altri risultati |