Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Media Bottles — Ungraduated
Codice prodotto. p-4892781
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
Dimensione chiusura:
33-430 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 24
Codice prodotto. 15357871
Marca: DWK Life Sciences 61100250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for easy pouring and handling
  • Disponibili con (n. di cat. 06-421-7) o senza graduazioni
  • Il formato da 1000 ml integra un'impugnatura sagomata nella parete laterale ed è disponibile con due filettature GPI
  • Tutti i flaconi hanno una finitura filettata
  • Senza tappi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 8.45 once, 250 ml
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore Bianco
Diametro (sistema imperiale) 2.7 in.
Materiale Vetro borosilicato
Altezza (sistema metrico) 147 mm
Altezza (sistema imperiale) 5.7 in.
Dimensione chiusura 33-430 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm