Learn More
DWK Life Sciences Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE
Codice prodotto. 11858452
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Dimensioni filo:
15-415
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Da 24 a 410
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 288
Codice prodotto. 11858452
Marca: DWK Life Sciences 45066A20150
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappo fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
  • White marking spot
  • Black phenolic cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, tipo VI, Classe B
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Lunghezza (sistema metrico) 125 mm
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di etichetta Area per marcatura
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Dimensioni filo Da 18 a 415
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Test Tube