Learn More
DWK Life Sciences Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE
Codice prodotto. p-197428
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Dimensioni filo:
15-415
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Da 24 a 410
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 288
Codice prodotto. 11898442
Marca: DWK Life Sciences 45066A13100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tappo fenolico nero in gomma rivestito in PTFE
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
  • White marking spot
  • Black phenolic cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, tipo VI, Classe B
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 8 ml
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di etichetta Area per marcatura
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Dimensioni filo Da 13 a 415
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Test Tube