Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 24
pezzi 288
Descrizione
Black phenolic cap with inert rubber liner
- White marking spot
- Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E982, Type VI, Class A |
| Colore chiusura | Black |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Tipo di etichetta | Marking Spot |
| Materiale rivestimento interno | Rubber |
| Dimensioni filo | 18-415 |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Vedi altri risultati |