Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Codice prodotto. 11748283
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
160 mL
Dimensioni filo:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 24
pezzi 288
Codice prodotto. 11748283
Marca: DWK Life Sciences 4506638200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Black phenolic cap with inert rubber liner
  • White marking spot
  • Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM E982, Type VI, Class A
Colore chiusura Black
Materiale chiusura Phenolic
Capacità (sistema metrico) 160 mL
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Borosilicate Glass
Tipo di etichetta Marking Spot
Materiale rivestimento interno Rubber
Dimensioni filo 38-430
Diametro (sistema metrico) 38 mm
Tipo di chiusura Screw Cap