Learn More
DWK Life Sciences Becher alti KIMAX™
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 ml
300 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
With spout for easy pouring.
- Matte-finish marking spot
- Graduated to indicate approximate volumes
- Berzelius style with flared top, reinforcing bead
Compliance
Designed from ASTM™ E 960 Type III (with spout) and Type IV (without spout) requirements
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 6.76 oz. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.24 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.7 cm |
| Capacità (sistema metrico) | 200 ml |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per eseguire titolazioni |
| Intervallo di graduazione | 25 - 150 ml |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.09 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 10.4 cm |
| Include | Beccuccio |
| Vedi altri risultati |