Learn More
Kimtech™ Kimtech Pure™
Codice prodotto. 17805385
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Codice prodotto. 17805385
Marca: Kimtech™ 5681340
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
I guanti in lattice per camera bianca Kimtech Pure™
  • Alti livelli di protezione dalla contaminazione contro microrganismi, spruzzi di sostanze chimiche, particelle e sostanze estraibili
  • Fabbricati in lattice naturale e sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura
  • Eccellente sensibilità tattile e finitura goffrata per l’uso in processi delicati, in condizioni di bagnato o asciutto
  • Non sterili, ambidestri, monouso e con polsino bordato per una maggiore resistenza e una migliore indossabilità
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2
Certifications/Compliance (Europe) Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Natural
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Ambidestri
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Controlled Environment Gloves
Size Small
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Modello 56813
Serie Kimtech™ Pure G3
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm