Learn More
Kimtech™ Kimtech Pure™
Click to view available options
Size:
Small
Medium
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Alti livelli di protezione dalla contaminazione contro microrganismi, spruzzi di sostanze chimiche, particelle e sostanze estraibili
- Fabbricati in lattice naturale e sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura
- Eccellente sensibilità tattile e finitura goffrata per l’uso in processi delicati, in condizioni di bagnato o asciutto
- Non sterili, ambidestri, monouso e con polsino bordato per una maggiore resistenza e una migliore indossabilità
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D3578, IEST-RP-CC005.2 |
| Certifications/Compliance (Europe) | Cat III according to (EU) 2016/425, EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2014, EN ISO 374-5:2016 |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Accelerator Free | Yes |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Natural |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | No Texture |
| Finger Thickness (English) | 8.7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 mm |
| Vedi altri risultati |