Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimtech Pure™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11867521
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Codice prodotto. 11867521
Marca: Kimberly-Clark Professional™ HC225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
I guanti in lattice per camera bianca Kimtech Pure™
  • Alti livelli di protezione dalla contaminazione contro microrganismi, spruzzi di sostanze chimiche, particelle e sostanze estraibili
  • Fabbricati in lattice naturale e sottoposti a lavaggi ripetuti in acqua deionizzata ultrapura
  • Eccellente sensibilità tattile e finitura goffrata per l’uso in processi delicati, in condizioni di bagnato o asciutto
  • Non sterili, ambidestri, monouso e con polsino bordato per una maggiore resistenza e una migliore indossabilità