Learn More
KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves
Codice prodotto. 15334252
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Dimensione della confezione:
60 paia
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15334252
Marca: KleenGuard™ 13838
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Multi-purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills. The thin-mil design provides tactile sensitivity, making KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves ideal for performing delicate tasks such as electronics assembly.
  • General purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills
  • Thin mil design provides tactile sensitivity, ideal for performing delicate tasks
  • Seamless knit nylon backing enhances durability, and provides resistance to tears and abrasion
  • Dark color is ideal for hiding dirt
Specifica
Area rivestita Palm, Fingers
Coating Material Polyurethane
Colore Black
Finitura esterna Partially Textured
Hand Specific
Materiale Nylon
Product Type Seamless Knit Gloves
Size Medium
Stile Full-hand Mitt
Da utilizzare con (applicazione) Small Parts Handling, Precision Assembly, and Inspection
Stile polso guanto Knit
Serie G40
Lunghezza (sistema imperiale) 9.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 23 cm