Learn More
KleenGuard™ Unispec™ II Safety Glasses
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12678345
Click to view available options
Lens Tint:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 12678345
Marca: KleenGuard™ 25646
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
KleenGuard™ Unispec II Safety Eyewear offers wraparound protection to fit over most prescription eyewear.
  • Low-cost wraparound protection with one-piece clear polycarbonate lens
  • Uncoated clear frame
  • Side shields provide added protection
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2010 standards
Specifica
Certificazione/Conformità CE Approved, ANSI Z87.1/CSA Z94.3
Lens Coating Uncoated
Lens Tint Clear
Product Type Safety Glasses
Materiale Plastic
Monouso Reusable
Lens Material Plastic
Materiale del telaio Plastic
UV Protection UV400
Frame Type Frameless