Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Guanti in nitrile Kimtech Pure™ G3 NXT™
Non contengono proteine del lattice di gomma naturale. I guanti in nitrile Kimtech Pure™ G3 NXT™ sono consigliati per camere sterili ISO di Classe 4 o superiore.
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs |
|---|---|
| Cleanroom Class | Class 10/ISO 4 |
| Colore | Bianco |
| Finitura esterna | Finitura antiscivolo |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
Descrizione
Non-sterile nitrile gloves do not contain natural rubber latex proteins. Recommended for ISO Class 4 or higher cleanroom environments.
- Punta antiscivolo
- Polsini bordati per indossare i guanti con la massima facilità
- Senza lattice di gomma naturale
- Ambidestri
- Spessore: 6.2 mil sulla punta delle dita
- Lunghezza: 12 pollici (30.5 cm)
- Colore bianco
Order Info
Sacchetto di plastica in doppia busta con custodia in plastica. Confezionato in camera sterile ISO - Classe 5.
Compliance
Soddisfano il livello AQL 1.5 per assenza di fori.
Specifica
| ASTM D6978-05: Resistance to permeation by chemo drugs | |
| Bianco | |
| 6 mil | |
| Yes | |
| Powder Free | |
| 0.15 mm | |
| 12 in. |
| Class 10/ISO 4 | |
| Finitura antiscivolo | |
| 0.15 mm | |
| Nitrile | |
| 5.1 mil | |
| Kimtech™ G3 | |
| 30.48 cm |