Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Size:
X-Small
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali e di produzione
- Powder free, nitrile
- Textured fingertips provide enhanced grip and dexterity
- Ambidextrous
- Beaded cuff
- Puncture-resistant formulation delivers barrier protection against chemical splash, dirt, grease and oil
- Ideal for cleaning and maintenance, manufacturing, food processing, electronic assembly and painting applications
Order Info
Confezione da 100 guanti per scatole dispenser (90 per XL).
Compliance
Certificati per il contatto con gli alimenti.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | US FDA regulations and CFIA approved |
| Accelerator Free | Yes |
| Applicazioni | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Colore | Blue |
| Monouso | Single-use |
| Finitura esterna | Partially Textured |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Sì |
| Vedi altri risultati |