Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll X90 Power Clean™ Cloths, Blue
Codice prodotto. p-4342244
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25.3 cm
33.3 cm
Larghezza (sistema metrico):
23.4 cm
33.3 cm
Colore:
Blu
White
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 12645566
Marca: Kimberly-Clark Professional™ 12891
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Extended use 2 ply cloths are highly absorbent, solvent resistant, and ideal for tough maintenance and cleaning tasks. Hydroknit™ technology ensures cloths are strong and durable. Releases 90% of absorbed solvents. Reduces product waste by up to 35%.
  • Releases 90% of the solvent absorbed, reducing solvent spend
  • Single sheet dispensing delivered in the flexible portable BRAG™ Box system
  • Portable and ideal for small work spaces
  • Reduces product waste by up to 35%, helping manage spend and wastage
  • Designed for tough manufacturing processes where low lint and high absorbency are critical
  • Advanced Hydroknit™ technology ensures each wipe is strong, durable, highly absorbent and solvent resistant
  • Designed for tough maintenance and cleaning tasks in industrial manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Heavy-duty Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 9.055 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.055 in
Larghezza (sistema metrico) 23.4 cm
Materiale Polypropylene
Colore White
Dimensioni (L x P) 16.8 x 11.1 in. (42.67 x 28.19 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for heavy wiping, prepping surfaces with solvents and cleaning Metal shaving