Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 20mL Glass Screw-Thread Scintillation Vials
Codice prodotto. 17741088 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Material (Liner):
Foamed Polyethylene
Foil/Cork
Poly Seal Cone
Polyethylene Disc
Pulp-backed Foil
Materiale chiusura:
Polypropylene
Urea
Tipo di chiusura:
Attached Screw Cap
Tappo a vite
Dimensione chiusura:
22 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 17741088
Marca: DWK Life Sciences 7451520
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from clear KG-33 borosilicate glass
Variety of cap materials and liners available.
Order Info
Vials are packaged in cellular trays having alpha-numeric coordinates for fast and easy identification. Trays are shrink wrapped to preserve cleanliness. Each tray contains 100 vials, five trays per case. Caps come in polyethylene bags of 100.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Poly Seal Cone
Colore White
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
Da utilizzare con (applicazione) Fast and easy identification
Tipo di imballaggio Cellular Trays
Volume (sistema imperiale) 0.67 oz.
Materiale chiusura Urea
Tipo di chiusura Tappo a vite
Certificazione/Conformità ASTM E438
Dimensione chiusura 22 mm