Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Adapters for Round-Bottom Centrifuge Tubes
Click to view available options
Capacità:
15 mL Round-bottom Centrifuge Tube
30 mL Round-bottom Centrifuge Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Required when centrifuging select Kimble high-strength round-bottom centrifuge tubes to 13,000xG in 50mL rotor
- Made of rubber
Specifica
Specifica
| Tipo | Centrifuge Tube Adapter |
| Materiale | Rubber |
| Capacità | 15 mL Round-bottom Centrifuge Tube |