Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Adapters for Round-Bottom Centrifuge Tubes
Codice prodotto. p-28524
Click to view available options
Capacità:
15 mL Round-bottom Centrifuge Tube
30 mL Round-bottom Centrifuge Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11843825
Marca: DWK Life Sciences 4555030_OLD
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Required when centrifuging select Kimble high-strength round-bottom centrifuge tubes to 13,000xG in 50mL rotor
  • Made of rubber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Rubber
Capacità 30 mL Round-bottom Centrifuge Tube