Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Aluminum Seal Caps
Codice prodotto. p-4368840
Click to view available options
Colore:
Natural
Red
N. per custodia:
100/Cs.
1000/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 11822963
Marca: DWK Life Sciences N7382411
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With PTFE-faced rubber septa
  • Moderate to good resealability
  • One piece
  • PTFE-faced red rubber septa
  • For general GC applications
  • Moderate resealability
  • Not recommended for multiple injections
  • PTFE-faced natural rubber septa
  • Good resealability
  • Multiple injections
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Multiple injection
Materiale Aluminum
N. per custodia 100/Cs.
Materiale rivestimento interno PTFE/Natural Silicone Rubber
Finitura collo 11