Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials without Closures
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2 dr. |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Certificazione/Conformità | USP tipo I |
| Dimensione chiusura | 15-425 |