Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials without Closures
Codice prodotto. 11883003
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11883003
Marca: DWK Life Sciences 609121545
Manufactured from amber 33 expansion borosilicate glass
  • Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Dimensione chiusura 13-425