Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures:Screw Threads
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Dimensione chiusura:
13-425
8-425
Marking Spot:
No
Sì
Tipo:
Autosampler Vial
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Descrizione
- Finish: Screw thread
Specifica
Specifica
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4.0 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography applications |
| Graduato | No |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.77 in. |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Vedi altri risultati |