Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
8 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Tappo a vite
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
Unattached, closed top black phenolic closures
- Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Rubber |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.5 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |