Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Codice prodotto. p-4116962
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
8 mL
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Tappo a vite
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11873013
Marca: DWK Life Sciences 60912B2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Unattached, closed top black phenolic closures
  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 8 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 2.16 dr.
Product Line Kimble
Volume (sistema metrico) totale 8 mL
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Tipo Vial