Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials with Attached White Rubber Lined Closures
Codice prodotto. 11872973
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Tappo a vite
Volume (sistema imperiale):
0.37 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Codice prodotto. 11872973
Marca: DWK Life Sciences 60911D1
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attached closed top black phenolic closures
  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
  • Closures with white rubber liners
  • Vials packaged in corrugated trays with partitions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 1 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I