Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials with Attached White Rubber Lined Closures
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Tappo a vite
Volume (sistema imperiale):
0.37 dr.
1 dr.
2.16 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
Descrizione
Attached closed top black phenolic closures
- Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
- Closures with white rubber liners
- Vials packaged in corrugated trays with partitions
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | Rubber |
| Colore | Amber |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2.16 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Closed-top) |
| Altezza (sistema metrico) | 60 mm |
| Vedi altri risultati |