Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ BioMasherII™ Closed System Micro Tissue Homogenizer
Ensure efficient grinding of samples by minimizing potential exposure to hazardous materials
221.00€ - 222.00€
Specifica
Capacità | 0.05 oz., 1.5mL |
---|---|
Colore | Clear |
Autoclavabile | Yes |
Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
Include | Polypropylene tube, Polyacetal pestle |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
13440289
|
DWK Life Sciences
749625-0010 |
Bulk | Non-sterile |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15344182
|
DWK Life Sciences
9749625002 |
Single pack | Sterile |
221.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Ensure efficient grinding of samples by minimizing potential exposure to hazardous materials
- Clear polypropylene tube
- Polyacetal pestle with molded-in shaft guard
- Abrasive surface (pestle tip and inner tube area)
- Available in Sterile and non-sterile versions
- Capacity: 1.5mL
For animal tissues and organs, plant materials, insects, DNA, RNA, proteins, yeasts and enzymes
Specifica
0.05 oz., 1.5mL | |
Yes | |
Polypropylene tube, Polyacetal pestle | |
For animal tissues and organs, plant materials, insects, DNA, RNA, Proteins, yeasts and Enzymes |
Clear | |
1.5 mL | |
0.05 oz. |