Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached Closures
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
57 mm
95 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Descrizione
- Manufactured from clear 33 Expansion borosilicate glass
- Closures supplied with PTFE-faced silicone liners
- Vials are packaged in corrugated trays with partitions
Specifica
Specifica
| Classificazione | A |
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 40 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 10.82 dr. |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-top) |
| Vedi altri risultati |