Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Caps
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Screw Cap (Closed-top)
Tappo a vite
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
10.82 dr.
2.16 dr.
3.2 dr.
4.32 dr.
5.4 dr.
6.5 dr.
6.76 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 288
pezzi 72
Descrizione
- Small case quantities
- Manufactured from clear 33 expansion, borosilicate glass
- Attached closed top black phenolic closures
Specifica
Specifica
| Classificazione | A |
| Material (Liner) | PTFE/Rubber |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 4 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 1 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Closed-top) |
| Vedi altri risultati |