Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials without Closures
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 21 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 16 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 4.32 dr. |
| Altezza (sistema metrico) | 70 mm |
| Certificazione/Conformità | ASTM Type I, Class A |
| Dimensione chiusura | 18-400 |