Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials without Closures
Codice prodotto. 11822983
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
6 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
40 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Codice prodotto. 11822983
Marca: DWK Life Sciences 608121232
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Packaged in corrugated trays with partitions
  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.5 dr.
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I, Class A
Dimensione chiusura 8-425