Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Disposable Glass Culture Tube
Codice prodotto. 17760888
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 17760888
Marca: DWK Life Sciences 90H13100R
Round bottomed with threaded neck
  • Made of clear borosilicate glass
  • Outside dia. dia.: 0.5 in. (13mm)
  • Length: 4 in. (100mm)
  • Thread: 13-415
  • No marking spot
  • Screw caps not included
  • 1000 per Cs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità USP Type I, ASTM E 438 Type I, Class B
Capacità (sistema metrico) 8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Borosilicate Glass
Monouso Single-use
Da utilizzare con For tissue culture and clinical chemistry
Tipo di etichetta None
Imballaggio Shrink Wrapped Tray
Dimensioni filo 13-415
Diametro (sistema metrico) 13 mm
Tipo di chiusura Screw Cap