Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Accuform™ Micro-Vial™ Vials
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.3 mL
Colore:
Clear
Graduato:
Yes
Volume (sistema imperiale):
0.03 dr.
0.08 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- Clear glass Micro-Vial with open top closure and PTFE-faced silicone septum
- Made with extra thick clear glass walls for both sturdiness and magnification of contents
- Ungraduated, with marking spot
- Tube has a screw thread finish
Specifica
Specifica
| Material (Liner) | PTFE/Silicone |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 14 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 0.3 mL |
| Graduato | Yes |
| Stile | Tapered |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 0.08 dr. |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-top) |
| Vedi altri risultati |