Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with Quick-Release Hose Connector
Codice prodotto. 11747989
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11747989
Marca: DWK Life Sciences 270702000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing
  • Tubing remains permanently attached to hose barb and opposite end attaches to flask tubulation with positive threaded seal
  • Proper positioning of connector provides greater flask stability as tubing angled downward has less tendency to tilt flask
  • Graduated with approximate volume scale in durable white ceramic enamel
  • Tubing and stoppers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 6.6 in.
Capacità (sistema metrico) 2000 mL
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 600 to 2000 mL
Graduazioni 100 mL
Altezza (sistema imperiale) 11.8 in.
Altezza (sistema metrico) 30 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 16.8 cm
Dimensione chiusura 9